Merck
679992
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantan-1-methanol
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-adamantan, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(CO)(C3)C2
InChI
1S/C13H22O/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-
InChIKey
RVWLWJAOIBEWAV-WNGYAQOMSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)