Merck
679739
Sigma-Aldrich
5-Jod-1-Methylimidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Cn1cncc1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChIKey
DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)