Merck
679046
Sigma-Aldrich
Cholesterin-26,26,26,27,27,27-d6
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27D6H40O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biyu Hou et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 359-359 (2020-07-14)
Metabolic changes associated with diabetes are reported to lead to the onset of early-stage diabetic nephropathy (DN). Furthermore, lipotoxicity is implicated in renal dysfunction. Most studies of DN have focused on a single or limited number of lipids, and the
Fubito Nakatsu et al.
The Journal of cell biology, 199(6), 1003-1016 (2012-12-12)
Plasma membrane phosphatidylinositol (PI) 4-phosphate (PtdIns4P) has critical functions via both direct interactions and metabolic conversion to PI 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P₂) and other downstream metabolites. However, mechanisms that control this PtdIns4P pool in cells of higher eukaryotes remain elusive. PI4KIIIα, the