Merck
678686
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-Adamantanon
97%
Synonym(e):
1-Bromadamantan-4-on, 5-Bromtricyclo[3.3.1.13,7]decanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
149-153 °C
SMILES String
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
InChIKey
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)