Merck
678651
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantan-1-Essigsäure
97%
Synonym(e):
3-Hydroxy-1-(carboxymethyl)-adamantan, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
InChIKey
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)