Merck
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonylchlorid
97%
Synonym(e):
2-Methyl-3-furoylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5052
bp
59-61 °C/12 mmHg
Dichte
1.239 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
InChIKey
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
169.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)