Merck
677981
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-3,5-Dimethylanilin
97%
Synonym(e):
N-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.519
bp
69-70 °C/0.75 mmHg
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
InChIKey
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)