Merck
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexan
Synonym(e):
Hydriertes Polystyrol
Größe auswählen
1 G
205,00 €
205,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
205,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C8H14)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
205,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Löslichkeit
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)