676594
Brenztraubensäure-3-13C-ethylester
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
144 °C
mp (Schmelzpunkt)
-58 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
InChIKey
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup