676349
3-Phenyl-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-7-10-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChIKey
OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves