Merck
676276
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-bromphenyl)-isoxazol
technical grade
Synonym(e):
5-(4-Bromphenyl)-isoxazol-3-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
SMILES String
Nc1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)12-13-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChIKey
YINDFUSXBDZGIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)