Merck
675962
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorisonicotinsäure-methylester
97%
Synonym(e):
2,6-Dichlorpyridin-4-carbonsäure-methylester, Methyl-2,6-Dichlorpyridin-4-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable