Merck
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorbenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-1-Boc-2-(4-fluorbenzyl)-2-pyrrolidincarbonsäure, Boc-α-(4-fluorbenzyl)-L-prolin
Größe auswählen
500 MG
3.780,00 €
3.780,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
3.780,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
3.780,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Boc-(R)-α-(4-fluorbenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
InChIKey
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.