Merck
673447
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13D4H12N2O2
Molekulargewicht:
236.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(NC(C)=O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2
InChIKey
DRLFMBDRBRZALE-NZLXMSDQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)