Merck
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylenglykol 3000
Synonym(e):
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)