Merck
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium-L-(+)-lactat
≥90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥90%
90% (T)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤2.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.482
SMILES String
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChIKey
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves