Merck
670170
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperidinethanol -hydrochlorid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)-piperidin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)