Merck
669407
Sigma-Aldrich
N-tert.-Butyl-O-benzoylhydroxylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
Benzoesäure-N-hydroxy-tert-butylaminester -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
Molekulargewicht:
229.70
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChIKey
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)