Merck
668281
Sigma-Aldrich
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-Hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
Synonym(e):
2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-on Rutheniumkomplex, Shvo-Katalysator, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-h)-1-hydroxylat-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-h)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-diruthenium
Größe auswählen
100 MG
60,60 €
500 MG
213,00 €
60,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
60,60 €
500 MG
213,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H42O6Ru2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1085.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
60,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
223-227 °C
SMILES String
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
InChIKey
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Has found numerous applications as a versatile catalyst in organic synthesis, including the reduction of aldehydes and ketones to alcohols, bimolecular disproportionation reaction of aldehydes to esters, isomerization of allylic alcohols and oxidation of alcohols.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prabhakaran, R.
Synlett, 2048-2048 (2004)
Combination of enzymes and metal catalysts. A powerful approach in asymmetric catalysis.
Oscar Pàmies et al.
Chemical reviews, 103(8), 3247-3262 (2003-08-14)
Artikel
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).