Wichtige Dokumente
668133
4-(5-Bromthiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carbonsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethyl 4-(5-bromthiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carboxylat
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C
SMILES String
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)