Merck
667986
Sigma-Aldrich
3-Methylfuran-2-carbonsäure-methylester
96%
Synonym(e):
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
SMILES String
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)