Merck
66733
Sigma-Aldrich
4,6-Di-tert.-butyl-resorcin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,3-Di-tert.-butyl-4,6-dihydroxy-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
Beilstein:
2049541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
InChIKey
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)