667013
trans-3-(Cyclopentyl)-1-Propenylboronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
trans-2-(3-Cyclopentylpropen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.456
bp
90-93 °C/0.4 mmHg
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
InChIKey
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)