Merck
665827
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Fluorbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(Br)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C
SMILES String
OCc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)