Merck
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorbis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamin]ruthenium(II)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H48Cl2N2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
247-263 °C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aminophosphine Ligands