Merck
663565
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazol
97%
Synonym(e):
2-Amino-5-(p-tolyl)-1,3,4-thiadiazol, 5-(p-Tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-11-12-9(10)13-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChIKey
ZLDPCNCAFSBFCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)