Merck
660035
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium-Tetrafluorborat
97%
Synonym(e):
1,3-Bis-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-imidazolium-tetrafluoroborat, N,N′-(Adamantyl)-imidazolium-tetrafluoroborat
Größe auswählen
1 G
116,90 €
116,90 €
Listenpreis167,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
116,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H33BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
116,90 €
Listenpreis167,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
277-282 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
InChIKey
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.