Merck
659789
Sigma-Aldrich
Kalium-3-Carboxyphenyltrifluorborat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BF3KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
InChIKey
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborate involved in cross-coupling reactions with halopurines
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.