Merck
659215
Sigma-Aldrich
Neodym(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.9%
Synonym(e):
Neodymium triiodide
About This Item
Lineare Formel:
NdI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.9%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)