Wichtige Dokumente
205141
Praseodymium(III)-chlorid Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dichte
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.