Merck
658197
Sigma-Aldrich
L-Valin-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
L-Valin-ul-13C,15N
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% chiral purity basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)