Merck
657700
Sigma-Aldrich
N-Benzylhomopiperazin
97%
Synonym(e):
1-Benzyl-1,4-diazacycloheptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.547
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
InChIKey
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)