Merck
657255
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2,3,5,6-tetrafluorphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11BF4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-133 °C
SMILES String
CCCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C10H11BF4O3/c1-2-3-4-18-10-8(14)6(12)5(11(16)17)7(13)9(10)15/h16-17H,2-4H2,1H3
InChIKey
DXYUAQQPCWNJQX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)