Merck
657166
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,3,2-diazaphospholidin-2-sulfid, polymer gebunden
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1-2 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
1-2 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Used for the conversion of primary amides to nitriles. Also converts secondary and tertiary amides to thioamides.[1]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A polymer-supported thionating reagent.
Steven V. Ley, Andrew G. Leach and R. Ian Storer
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 358-361 (2001)