Wichtige Dokumente
656933
Bis-(3,3′,5,5′-dimethoxydibenzylidenaceton)-palladium(0)
96%
Synonym(e):
Pd(dmdba)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
170-178 °C (lit.)
SMILES String
[Pd].COc1cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c2cc(OC)cc(OC)c2)cc(OC)c1.COc3cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c4cc(OC)cc(OC)c4)cc(OC)c3
InChI
1S/2C21H22O5.Pd/c2*1-23-18-9-15(10-19(13-18)24-2)5-7-17(22)8-6-16-11-20(25-3)14-21(12-16)26-4;/h2*5-14H,1-4H3;/b2*7-5+,8-6+;
InChIKey
RTGAJOPJZJDWAX-XVGSOSPHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)