Merck
65686
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocenyl}-ethyldi-(2-norbornyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis-(bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-phosphino]-ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocen (nach CAS), Walphos SL-W022-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H48FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
694.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6C[C@@H]7CC[C@H]6C7)C8C[C@H]9CC[C@@H]8C9
InChI
1S/C39H43P2.C5H5.Fe/c1-27(40(38-25-28-19-21-30(38)23-28)39-26-29-20-22-31(39)24-29)34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)41(32-11-4-2-5-12-32)33-13-6-3-7-14-33;1-2-4-5-3-1;/h2-18,27-31,38-39H,19-26H2,1H3;1-5H;/t27-,28-,29+,30+,31-,38?,39?,40?;;/m0../s1
InChIKey
DQKWEEWLTZFHEZ-FUCBVGRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)