Merck
65679
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocenyl}-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocen (nach CAS), Walphos SL-W006-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
714.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(C)cc(C)c6)c7cc(C)cc(C)c7
InChI
1S/C41H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)42(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-20-14-21-39(38)40-19-12-13-22-41(40)43(34-15-8-6-9-16-34)35-17-10-7-11-18-35;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChIKey
SPJXDOOLGLNVOP-QYKZUBHNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)