Merck
656186
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dichlorphenyl)-propionsäure
97%
Synonym(e):
2,4-Dichlorhydrozimtsäure
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChIKey
HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)