Merck
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphinoxid, polymergebunden
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Größe auswählen
5 G
552,00 €
552,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
552,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
552,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Kennzeichnungsgrad
2.5-3.0 mmol/g P loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
phosphine
Verwandte Kategorien
Anwendung
Dehydrating reagent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)