Merck
655422
Sigma-Aldrich
QuadraPure® TU
macroporous, 400-600 μm particle size
Synonym(e):
QuadraPure® Thioharnstoff
Größe auswählen
5 G
99,30 €
25 G
394,00 €
100 G
1.340,00 €
99,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
99,30 €
25 G
394,00 €
100 G
1.340,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12163800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
99,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Partikelgröße
400-600 μm
Allgemeine Beschreibung
QuadraPure® TU ist ein Metallscavengerharz auf Thioharnstoffbasis, das eingesetzt werden kann, um Metallkontaminationen während der pharmazeutischen oder feinchemischen Verarbeitung zu verhindern.[1][2]
Anwendung
Metallscavenger: Pd, Pt, Ru, Rh, Au, Ag, Cu, Hg, Pb, Cd, Ni, Co, Fe, V, Zn
QuadraPure® TU wird verwendet, um die Farbe, die aufgrund der Auswaschung von Kupferspezies während der Kupfer(I)-vermittelten 1,2,3-Triazolbildung mittels [3+2]-Cycloaddition von Acetylenverbindungen mit Aziden auftritt, aus der Lösung zu entfernen.[1] Es wird auch als Modifikator für Kohlenstoffpasten zur Entwicklung von QuadraPure® TU-Rückstand-funktionalisierten, harzmodifizierten Kohlenstoffpastenelektroden („TUR-CPE“) zur Bestimmung von Pb(II)-Ionen verwendet.[2]
Andere Anwendungen sind das Entfernen von Metallionen wie Kupfer und Palladium, die während Kupplungsreaktionen mit kontinuierlichem Fluss herauslösen.[3][4]
Rechtliche Hinweise
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paolo Tosatti et al.
The Journal of organic chemistry, 76(13), 5495-5501 (2011-05-14)
The sequential use of Cu-catalyzed asymmetric allylic alkylation, olefin cross-metathesis, and Ir-catalyzed asymmetric allylic amination allows the concise, stereodivergent synthesis of complex chiral amines with complete regiocontrol and good diastereoselectivity, exemplified by the synthesis of a pair of diastereoisomeric unnatural
[3+ 2] Cycloaddition of acetylenes with azides to give 1, 4-disubstituted 1, 2, 3-triazoles in a modular flow reactor.
Smith CD, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(10), 1559-1561 (2007)
Nikzad Nikbin, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 458-462 (2007)
Functionalised resin-modified carbon paste sensor for the voltammetric determination of Pb (II) within a wide concentration range.
Mikysek T, et al.
Electrochemical Communications, 10(2), 242-245 (2008)
Continuous flow ligand-free Heck reactions using monolithic Pd [0] nanoparticles.
Nikbin N, et al.
Organic Process Research & Development, 11(3), 458-462 (2007)