Merck
655341
Sigma-Aldrich
6-Isopropylindol
97%
Synonym(e):
6-Isopropyl-1H-indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
InChIKey
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reactant for preparation of potent and selective 5-HT7 receptor ligands
  • Reactant in triflic acid-catalyzed stereoselective Friedel-Crafts aminoalkylation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)