Merck
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromheptan-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Heptamethylen dibromid-1,2,6,7-13C4
About This Item
Lineare Formel:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
255 °C (lit.)
Dichte
1.533 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)