Wichtige Dokumente
653411
2,5-Bis(brommethyl)-1,4-Dioctylbenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82.6-84.2 °C
SMILES String
CCCCCCCCc1cc(CBr)c(CCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-24(20-26)22(18-23(21)19-25)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
InChIKey
VITVDJKNJCFNBT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)