Merck
652385
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(4-Methoxycarbonylphenyl)piperazin
97%
Synonym(e):
Methyl-4-(Boc-piperazin-1-yl)-benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChIKey
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)