Merck
651877
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl-(2,4,6-trimethylphenyl)-phosphin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H33P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cc1cc(C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(C)c1
InChI
1S/C21H33P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h14-15,19-20H,4-13H2,1-3H3
InChIKey
FZMRUTAFFILQPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)