Merck
651443
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-phenylalanin-13C9,15N, L-Phenylalanin-13C9,15N, N-Fmoc-Derivat
Größe auswählen
100 MG
697,00 €
500 MG
2.740,00 €
697,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
697,00 €
500 MG
2.740,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13C6H513CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
697,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
180-187 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
InChIKey
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)