Merck
65125
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-Naphthol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-6-methoxy-naphthalin, 6-Methoxynaphthalin-2-ol
Größe auswählen
5 G
132,00 €
132,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
132,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
Beilstein:
2043873
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C
SMILES String
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChIKey
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)