650625
4-Amino-2-Fluorbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3