Merck
649570
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromphenyl)-1H-tetrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChIKey
YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)