Merck
649481
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Chlor-6-Methylpyridin-4-Carboxylat
97%
Synonym(e):
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)